missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SOX6 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832474
|
Proteintech
14010-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822474
|
Proteintech
14010-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Transcriptional activator. Binds specifically to the DNA sequence 5′-AACAAT-3′. Plays a key role in several developmental processes, including neurogenesis and skeleton formation.Spécification
SOX6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P35712, P40645 | |
20679, 293165, 55553 | |
SOX6 Fusion Protein Ag5111 | |
Primary | |
-20°C | |
SOX6 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HSSOX6, SOX6, SOXD, Transcription factor SOX 6 | |
SOX6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |