missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPTLC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SPTLC2 |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16806275
|
Proteintech
51012-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16896265
|
Proteintech
51012-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a long chain base subunit of serine palmitoyltransferase. Serine palmitoyltransferase, which consists of two different subunits, is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It catalyzes the pyridoxal-5-prime-phosphate-dependent condensation of L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine. Mutations in this gene were identified in patients with hereditary sensory neuropathy type I. Alternatively spliced variants encoding different isoforms have been identified.Spécification
SPTLC2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O15270, P97363 | |
20773, 9517 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SPTLC2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0526, LCB 2, LCB2, LCB2a, Serine palmitoyltransferase 2, SPT 2, SPT2, SPTLC2 | |
SPTLC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |