Learn More
SRGAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SRGAP2 |
---|---|
Concentration | 0.38 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811965
|
Proteintech
22519-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801965
|
Proteintech
22519-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This locus encodes a member of the SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein family. The encoded protein stimulates GTPase activity of Rac1, and plays a role in cortical neuron development. This locus has several paralogs on human chromosome 1 resulting from segmental duplication. While this locus itself is conserved among various species, the paralogs are found only in the genus Homo, and not in the genomes of non-human great apes.Spécification
SRGAP2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O75044, Q91Z67 | |
14270, 23380 | |
SRGAP2 Fusion Protein Ag18278 | |
Primary | |
-20°C | |
SRGAP2 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARHGAP34, FNBP2, Formin binding protein 2, KIAA0456, SRGAP2, srGAP3 | |
SRGAP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |