Learn More
3M™ Tuyaux standard
Plusieurs tuyaux d'alimentation d'air comprimé permettent de connecter le régulateur d'air 3M™ au dispositif d'air comprimé afin de répondre à des exigences variées.Les tuyaux sont disponibles en différentes longueurs et garantissent des raccordements de haute qualité à tous les composants.
167.00€ - 397.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11771143
|
3M™
7000042676 |
10 m |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701203
|
3M™
7000042677 |
30 m |
397.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tuyau standard d'alimentation en air comprimé de 10 ou 30 m, fourni sans raccord
- Tuyau de service standard pour des raccordements de haute qualité à tous les composants
- Raccord BSP filetage mâle de 3/8 in. à chaque extrémité
Spécification
1 de chaque |