Learn More
Witeg™ Flacons de sulfonation
Un excellent récipient pour une utilisation dans des applications pharmaceutiques.
133.00€ - 135.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pharmaceutique |
Type de goulot | 4 cols latéraux, 1 central |
Type de produit | Flacon de sulfonation |
Raccord manchonné | CN ST 29/32, SN ST 19/26 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11817800
|
Witeg™
0 850 032 |
200 ml |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11807800
|
Witeg™
0 850 031 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponible en capacité de 100 ou 200 ml
- Avec 4 cols latéraux
- Prise à col central ST 29/32
- Prise à cols latéraux ST 19/26
Spécification
Verre | |
4 cols latéraux, 1 central | |
CN ST 29/32, SN ST 19/26 |
Pharmaceutique | |
Flacon de sulfonation |