Learn More
Syntaxin 16 Mouse anti-Human, Clone: 4A9D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Syntaxin 16 |
---|---|
Clone | 4A9D8 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828965
|
Proteintech
66775-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16818965
|
Proteintech
66775-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein that is a member of the syntaxin or t-SNARE (target-SNAP receptor) family. These proteins are found on cell membranes and serve as the targets for V-SNARES (vesicle-SNAP receptors) permitting specific synaptic vesicle docking and fusion. A microdeletion in the region of chromosome 20 where this gene is located has been associated with pseudohypoparathyroidism type Ib. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
Syntaxin 16 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hsyn16, STX16, SYN16, syntaxin 16 | |
STX16 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
4A9D8 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
O14662 | |
8675 | |
Syntaxin 16 Fusion Protein Ag27926 | |
Primary | |
-20°C | |
STX16 |