Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG Code produit.: 17125772
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
Code produit. p-7180620 Tous les produits Applied Biosystems Produits
5 mL, 5mL
Code nomenclature Nacres: NA.55
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. 17125772
Marque: Applied Biosystems™ A44360
Faites de belles économies avec le Laboratoire de la Curiosité
Utilisez le code promo 24110
Afficher toutes les promotions
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time. It provides best-in-class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration. Note: This TaqMan Fast Advanced Master Mix does not contain uracil-N-glycoslyase (UNG).
  • Le Master Mix avancé TaqMan Fast offre une quantification et une fiabilité précises en peu de temps. Il offre les meilleures performances de sa catégorie, y compris la plage quantifiable la plus étendue, avec les réactions simples et duplex, même avec des cibles difficiles.
  • Le Master Mix TaqMan Fast Advanced contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, des dNTP avec dUTP, du colorant ROX (référence passive) et des composants tampons optimisés. Il est fourni à une concentration de 2X. Remarque : Ce Master Mix TaqMan Fast Advanced ne contient pas d’uracile-N-glycosylase (UNG)
  • Les meilleures performances de sa catégorie : la sensibilité, la précision, l’échelle dynamique et la spécificité sont meilleures par rapport aux mélanges standard en mode standard
  • Développé pour améliorer la stabilité de paillasse : stabilité à température ambiante pendant 72 heures maximum dans des réactions préassemblées
  • Optimisé pour le multiplexage : validé pour un duplexage avec des dosages de contrôles positifs internes exogènes et endogènes
  • Délais d’exécution raccourcis (—optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
  • Transition homogène en expériences : validé avec des dosages TaqMan pour l’expression génétique et les micro-ARN et les micros cartes fluidiques TaqMan
  • Stabilité de paillasse pour une manipulation à haut débit et un grand confort
  • Pour les utilisateurs aux besoins de rendement moins extrêmes, la stabilité améliorée de ce Master Mix accroît le confort global du flux de travaux dans la mesure où vous n’êtes plus tenus d’exécuter les plaques immédiatement après l’assemblage.
  • Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été conçu pour garantir des résultats précis pour les réactions en duplex à l’aide d’un contrôle positif interne. La figure ci-dessous illustre les résultats de la cible expérimentale β-actine (nom du gène : ACTB), qui a été diluée et amplifiée en série dans des réactions à cible unique et des réactions duplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contient 1 tube (5 ml) de mélange Master Mix TaqMan Fast Advanced 2X suffisant pour 500 réactions
Le mélange Master Mix TaqMan Fast Advanced contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, des dNTP (avec dUTP), du colorant ROX (référence passive) et un tampon optimisé.
Conserver à 4°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Fast
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Capacité multiplex Duplex
Colorant de référence passive ROX (Pre-mixed)
Gamme de produits TaqMan™
Type de produit Master Mix Fast Avanced
Quantité 5 mL
Conditions d’expédition Glace humide
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Expression génétique, DNA Quantitation, Presence/Absence
Thermostabilité 72 hr., Assembled Reaction
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 500 réactions
Type d’échantillon ADN
Comprend dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) High
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2761466 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitA44360
Numéro de lot2856713 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Code produitA44360
Numéro de lot2862252 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Code produitA44360
Numéro de lot2920950 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Code produitA44360
Numéro de lot2944970 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Code produitA44360
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific
    Laissez vos gènes s'exprimer avec des mélanges maîtres de qPCR conçus pour les grands enjeux scientifiques. Code promo 24076.
    Code promotionnel: 24076
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Chaque laboratoire recèle ses propres mystères. Que découvrirez-vous ? Approchez-vous, cherchez ce dont vous avez besoin et découvrez comment la curiosité peut vous permettre de faire des économies incroyables. Code promo 24110.
    Code promotionnel: 24110
    Expire2025-12-19
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG >