Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, Without Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
23.90€ - 63.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17981142
|
Fisherbrand™
|
5 mL | 75 mm | 12 mm |
23.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17901142
|
Fisherbrand™
|
12 mL | 130 mm | 14 mm |
35.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17991122
|
Fisherbrand™
|
13 mL | 100 mm | 16 mm |
39.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15822295
|
Fisherbrand™
|
17 mL | 125 mm | 16 mm |
45.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17951122
|
Fisherbrand™
|
17 mL | 130 mm | 16 mm |
50.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15802285
|
Fisherbrand™
|
21 mL | 150 mm | 16 mm |
57.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17931122
|
Fisherbrand™
|
21 mL | 160 mm | 16 mm |
59.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17961132
|
Fisherbrand™
|
27 mL | 150 mm | 18 mm |
58.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17921142
|
Fisherbrand™
|
32 mL | 180 mm | 18 mm |
61.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17941122
|
Fisherbrand™
|
34 mL | 150 mm | 20 mm |
63.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17941152
|
Fisherbrand™
|
53 mL | 150 mm | 24 mm |
35.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17931142
|
Fisherbrand™
|
57 mL | 150 mm | 25 mm |
37.00€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17911142
|
Fisherbrand™
|
112 mL | 200 mm | 30 mm |
45.40€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- With round bottom