Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes™ Hypersil* Green PAH, granulométrie de 3 et de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Optimisées pour la méthode EPA 610
- Analyse rapide de 16 hydrocarbures polyaromatiques (PAH) en 4 minutes grâce à des colonnes courtes et rapides
- Disponibles en granulométrie de 3 μm et 5 μm et toute une variété de dimensions de colonnes
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | Exclusif |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes™ Hypersil* Green PAH, granulométrie de 3 et de 5 μm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu