Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes™ Hypersil* Green PAH, granulométrie de 3 et de 5 μm Code produit.: 10017464
Expédition estimée: 19-11-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Colonnes™ Hypersil* Green PAH, granulométrie de 3 et de 5 μm
Code produit. p-3135077 Tous les produits Thermo Scientific Produits
250 mm, 3 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10017464
Marque: Thermo Scientific™ 31105253030
Il en reste null
Expédition estimée: 19-11-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Silice spéciale greffée avec une chaîne alkyle, à taux de carbone élevé, spécifiquement conçue pour les analyses d’hydrocarbures polyaromatiques (PAH)
  • Optimisées pour la méthode EPA 610
  • Analyse rapide de 16 hydrocarbures polyaromatiques (PAH) en 4 minutes grâce à des colonnes courtes et rapides
  • Disponibles en granulométrie de 3 μm et 5 μm et toute une variété de dimensions de colonnes
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire Exclusif
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 13,5%
Type de colonne Analyse HAP
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes™ Hypersil* Green PAH, granulométrie de 3 et de 5 μm >