Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4 Code produit.: 10588035
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4
Code produit. 10588035 Tous les produits Thermo Scientific Produits
100 mm, 4,6 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10588035
Marque: Thermo Scientific™ 22405104630
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Requires
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
  • Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Granulométrie 5 μm
Porosité 190 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L26
Phase stationnaire C4
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 4,50%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4 >