missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
THYN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | THYN1 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815254
|
Proteintech
15867-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805254
|
Proteintech
15867-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
THYN1, also named as THY28, is a 28-32 kDa protein which located mainly in the nucleus. It appears to correlate with induction of apoptosis.Spécification
THYN1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q6P3E0, Q91YJ3, Q9P016 | |
29087, 300470, 77862 | |
THYN1 Fusion Protein Ag8481 | |
Primary | |
-20°C | |
THYN1 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HSPC144, MDS012, My0054, MY105, THY28, THY28KD, thymocyte nuclear protein 1, Thymocyte protein Thy28, THYN1 | |
THYN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |