missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TMC1 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830295
|
Proteintech
20718-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820295
|
Proteintech
20718-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to TMC1.
This gene is considered a member of a gene family predicted to encode transmembrane proteins. The specific function of this gene is unknown; however, it is known to be required for normal function of cochlear hair cells. Mutations in this gene have been associated with progressive postlingual hearing loss and profound prelingual deafness.Spécification
TMC1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8R4P5, Q8TDI8 | |
117531, 13409, 361739 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TMC1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DFNA36, DFNB11, DFNB7, TMC1, transmembrane channel like 1 | |
Tmc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |