Learn More
Transcription Termination Factor Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 7B3H2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Transcription Termination Factor |
---|---|
Clone | 7B3H2 |
Concentration | 2 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847265
|
Proteintech
60235-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16837265
|
Proteintech
60235-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to TTF1.
TTF1 is a transcription factor that binds and activates the promoter of thyroid specific genes such as thyroglobulin, thyroperoxidase, and thyrotropin receptor. Crucial in the maintece of the thyroid differentiation phenotype. May play a role in lung development and surfactant homeostasis.Spécification
Transcription Termination Factor | |
2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
TTF 1, TTF I, TTF1 | |
TTF1 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
7B3H2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
Q15361, Q62187 | |
22130, 7270 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TTF1 |