Learn More
VITLAB™ Pissettes, polypropylène transparent
Lavez l’équipement et les matériaux à l’aide d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux optimisé. Les pissettes VITLAB™, en polypropylène transparent, sont dotées d’un bouchon à vis avec un tube de pulvérisation intégré sur un flacon à col étroit ou large. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement, autoclavables et recyclables.
64.25€ - 132.00€
Spécification
Type de bouchon | Bouchon à vis |
---|---|
Type de produit | Pissette |
Couleur | Transparent |
Matériau | PP |
Quantité | 12/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Filetage (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Filetage (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15712026
|
VITLAB™
93793 |
250 ml | GL 45 | 146 mm |
74.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15742026
|
VITLAB™
94993 |
250 ml | GL 25 | 135 mm |
64.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15722026
|
VITLAB™
93993 |
500 ml | GL 45 | 166 mm |
132.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10746073
|
VITLAB™
95093 |
500 ml | GL 25 | 180 mm |
82.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15732026
|
VITLAB™
94193 |
1000 ml | GL 63 | 226 mm |
132.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15752026
|
VITLAB™
95193 |
1000 ml | GL 32 | 215 mm |
112.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les pissettes sont appropriées pour le nettoyage, le revêtement et l’enrobage dans n’importe quel environnement de laboratoire. Les flacons en polypropylène sont parfaits pour une variété d’applications, notamment pour l’utilisation avec une vaste gamme de produits chimiques, de solvants et de températures. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.- Conçus pour un contrôle précis de la température
- L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un contrôle précis
- Reflux moyen optimisé par le tube de pulvérisation continu
- Choix de flacons à col étroit ou large
- Flacons coniques à col étroit pour une manipulation plus facile
- Flacons à col large à épaulement carré pour un remplissage facile et sûr
- Tous les flacons sont dotés de bouchons à vis avec filetages GL pour une prise solide et sûre
- En polypropylène léger et durable
- Résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
- Résistant aux températures élevées et autoclavable
- Matériau transparent pour une identification et une surveillance aisées
Spécification
Bouchon à vis | |
Transparent | |
12/boîte |
Pissette | |
PP | |
Autoclavables |