Learn More
Trefoil factor 3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène Trefoil factor 3
Concentration 0.26 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16802275
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23277-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
16892265
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23277-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
Trefoil peptides are protease resistant molecules secreted throughout the gut that play a role in mucosal healing. Trefoil peptides contain three intrachain disulfide bonds, forming the trefoil motif, or P-domain and are clustered in human chromosome 21q22.3. Trefoil Factor 3 (TFF3) is one of three trefoil peptides secreted by epithelial cells that line mucus membranes in the large and small intestines and lower respiratory tract. TFF3 is mainly active as a disulfide-linked homodimer and may have a role in promoting cell migration in healing processes. It is involved in the maintece and repair of the intestinal mucosa.
Spécification
Spécification
Trefoil factor 3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q07654
7033
Trefoil factor 3 Fusion Protein Ag9543
Primary
-20°C
TFF3
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HITF, hP1.B, Intestinal trefoil factor, ITF, Polypeptide P1.B, TFF3, TFI, Trefoil factor 3, trefoil factor 3 (intestinal)
TFF3
IgG
Antigen Affinity Chromatography