missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM67 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24369-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16892835

  • 349.00€ / 150µL
Expédition estimée: 16-12-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The specific function of TRIM67 is not yet known.
Spécification

Spécification

TRIM67
Polyclonal
Unconjugated
TRIM67
TNL, TRIM67, TRIM9 like protein, tripartite motif containing 67
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
330863, 440730
-20°C
Liquid
Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q505D9, Q6ZTA4
Trim67
TRIM67 Fusion Protein Ag21632
150 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions