Learn More
TTF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TTF2 |
---|---|
Concentration | 0.52 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842084
|
Proteintech
13722-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832084
|
Proteintech
13722-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the SWI2/SNF2 family of proteins, which play a critical role in altering protein-DNA interactions. The encoded protein has been shown to have dsDNA-dependent ATPase activity and RNA polymerase II termination activity. This protein interacts with cell division cycle 5-like, associates with human splicing complexes, and plays a role in pre-mRNA splicing.Spécification
TTF2 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q5NC05, Q9UNY4 | |
295324, 74044, 8458 | |
TTF2 Fusion Protein Ag4671 | |
Primary | |
-20°C | |
TTF2 |
0.52 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
F2, HuF2, Lodestar homolog, Transcription release factor 2, TTF2 | |
Ttf2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |