Learn More
Thermo Scientific™ TurboFect in vivo Transfection Reagent
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le réactif de transfection TurboFect est recommandé pour la transfection efficace de l’ADN plasmide. Le TurboFect est une solution stérile constituée d’un polymère cationique exclusif dans de l’eau. Il est donc différent des formules lipidiques. Le polymère forme des complexes à charge positive avec l’ADN, qui sont à la fois compacts et stables. Ces complexes protègent l’ADN de la dégradation et permettent une administration plasmidique efficace au sein des cellules eucaryotes.
Points clés
- Transfection hautement efficace d’ADN plasmidique dans de nombreux types de cellules
- Cellules adhérentes et en suspension
 - Cellules différenciées et non différenciées
 - Transfection hautement efficace en présence ou en l’absence de sérum
 - Agent prêt à l’emploi, aucune reconstitution, dilution ou manipulation nécessaire
 - Protocole simple
Consultez nos conseils expérimentaux pour améliorer vos résultats en matière de transfection de plasmides.
Consultez nos conseils expérimentaux pour améliorer vos résultats en matière de transfection de plasmides.
            Spécification
Spécification
| Classification | Exemptes de composants d’origine animale, définies chimiquement | 
| Type de cellule | Cellules in vivo | 
| Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | 
| Type d’échantillon | ADN plasmide | 
| Transfection Technique | Transfection chimique | 
| À utiliser avec (application) | Transfection | 
| Gamme de produits | TurboFect | 
| Type de produit | Réactif de transfection | 
| Quantité | 120 μlitres | 
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.