Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à deux arrêts
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ à deux arrêts supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
50.05€ - 69.05€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11903834
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-00-ND |
Orange / noir | 0,13 mm | 0,90 mm |
61.55€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15163196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-05-ND |
Orange / jaune | 0,51 mm | 0,90 mm |
67.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10114924
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-13-ND |
Rouge / rouge | 1,14 mm | 0,85 mm |
64.95€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12340200
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-23-ND |
Violet / orange | 2,54 mm | 0,85 mm |
69.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15123196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-09-ND |
Orange/Orange | 0,89 mm | 0,85 mm |
50.05€
12 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15113206
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-17-ND |
Jaune/Bleu | 1,52 mm | 0,85 mm |
64.95€
12 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11769744
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-25-ND |
Noir / blanc | 3,17 mm | 0,85 mm |
68.35€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10692915
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-20-ND |
Vert / Vert | 1,85 mm | 0,85 mm |
51.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15153196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-10-ND |
Blanc/Noir | 0,95 mm | 0,85 mm |
50.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15173196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-12-ND |
Transparent | 1,09 mm | 0,85 mm |
50.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15103206
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-19-ND |
Bleu / vert | 1,75 mm | 0,85 mm |
50.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15183196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-16-ND |
Jaune / Jaune | 1,42 mm | 0,85 mm |
50.05€
12 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15193196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-21-ND |
Violet / Violet | 2,06 mm | 0,85 mm |
63.75€
12 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15126142
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-24-ND |
Transparent | 2,79 mm | 0,85 mm |
67.95€
12 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15111753
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-06-ND |
Blanc/Jaune | 0,57 mm | 0,90 mm |
50.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10032884
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-18-ND |
Bleu / bleu | 1,65 mm | 0,85 mm |
66.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10602925
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-22-ND |
Violet/Noir | 2,29 mm | 0,85 mm |
68.25€
12 pièces |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Tube de pompe | |
-50°C |