Learn More
Ismatec™ Tubulure standard à 3 arrêts Tygon™
Tubulure à 3 arrêts à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure standard à 3 arrêts Ismatec™ Tygon™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
104.00€ - 142.00€
Spécification
Type de produit | 3-stop Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR175.300 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Tygon |
Longueur totale (métrique) | 40 cm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10269080
|
Ismatec™
SC0051T |
Dia .int. de 0,38 mm, dia. ext. de 2,20 mm |
104.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10440071
|
Ismatec™
SC0050T |
Dia .int. de 0,25 mm, dia. ext. de 2,07 mm |
104.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10340831
|
Ismatec™
SC0054T |
Dia .int. de 0,57 mm, dia. ext. de 2,39 mm |
104.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10646771
|
Ismatec™
SC0060T |
Dia .int. de 1,09 mm, dia. ext. de 2,81 mm |
142.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10075090
|
Ismatec™
SC0071T |
Dia .int. de 2,54 mm, dia. ext. de 4,26 mm |
104.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10600013
|
Ismatec™
SC0189T |
Dia .int. de 0,13 mm, dia. ext. de 1,95 mm |
104.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10047271
|
Ismatec™
SC0052T |
Dia .int. de 0,44 mm, dia. ext. de 2,26 mm |
104.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10005190
|
Ismatec™
SC0055T |
Dia .int. de 0,64 mm, dia. ext. de 2,46 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Transparent.
- Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Sans goût.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
- Diélectrique élevé constant.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Foire
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conforme à : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
3-stop Tubing | |
Autoclavable | |
40 cm | |
-50°C | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Transparent | |
74°C |
FDA 21 CFR175.300 | |
Tygon | |
General laboratory applications, 3-stop tubing for MS/CA cassettes | |
12 Pcs./Pk. | |
Potential leaching of plasticizers. | |
Bon |