Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires S3 Uni6
ABEBA™ sneakers de sécurité noires S3 Uni6 sont conçues en tissu noir hydrofuge et résistant aux déchirures avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
114.63€
Spécification
Type de bouchon | Lacets |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau des œillets | Acier |
Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
Type d’ergot | Rembourré |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16327971
|
ABEBA™
31628/35 |
35 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16337971
|
ABEBA™
31628/36 |
36 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16347971
|
ABEBA™
31628/37 |
37 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16357971
|
ABEBA™
31628/38 |
38 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16367971
|
ABEBA™
31628/39 |
39 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16377971
|
ABEBA™
31628/40 |
40 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16387971
|
ABEBA™
31628/41 |
41 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16397971
|
ABEBA™
31628/42 |
42 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16307981
|
ABEBA™
31628/43 |
43 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16317981
|
ABEBA™
31628/44 |
44 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16327981
|
ABEBA™
31628/45 |
45 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16337981
|
ABEBA™
31628/46 |
46 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16347981
|
ABEBA™
31628/47 |
47 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16357981
|
ABEBA™
31628/48 |
48 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Confort, sécurité et style
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S3, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Tissu hydrofuge et résistant aux déchirures
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Lacets | |
Acier | |
Rembourré | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique | |
Formateur | |
1 paire | |
Eau |
Noir | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
Textile | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
Acier | |
EN ISO 20345:2012 | |
Oui |