Learn More
Solution étalon de vanadium, pour AAS, 1 mg/ml V(3 +) dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10286630
Solution étalon de vanadium, pour AAS, 1 mg/ml V(3 +) dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-220824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
100 ml, 100mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10286630
Marque: Thermo Scientific Acros 196431000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml V in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forme physique Solution
Formule moléculaire V
Concentration 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00011453
Solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nom IUPAC vanadium
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
CID PubChem 23990
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:35170
Poids de la formule 50.94
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotA0449905 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2025 Code produit196431000,196435000
Numéro de lotA0431056 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Code produit196431000,196435000
Numéro de lotA0407245 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Code produit196431000,196435000
Numéro de lotA0431512 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2021 Code produit196431000,196435000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Nom du produit
Solution étalon de vanadium, pour AAS, 1 mg/ml V(3 +) dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals >