Learn More
VEGFA Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | VEGFA |
---|---|
Concentration | 233 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844865
|
Proteintech
26381-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834865
|
Proteintech
26381-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The VEGFA antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human VEGFA. This antibody recognizes human antigen. The VEGFA antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
VEGFA | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
233 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
7422 | |
Primary |