Learn More
3M™ Tampon de confort Versaflo™ pour harnais de qualité supérieure S-950
Pour une utilisation avec harnais S-950 Premium
17.05€ - 30.90€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Jetable | Non |
Type de produit | Suspension |
À utiliser avec (application) | Nettoyage, électricité, entretien des installations, soudage |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15769017
|
3M™
7000042684 |
Étalon |
17.05€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15779017
|
3M™
7000042685 |
S |
30.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec harnais S-950 Premium
- Enveloppé autour du bandeau pour créer un ajustement plus confortable et absorber la sueur
- Réf. 3M : S-953, Réf. 3M : S-954
Specifications
Gris | |
Non | |
Suspension | |
Nettoyage, électricité, entretien des installations, soudage |