missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VMA21 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 21921-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831475

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 28-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Required for the assembly of the V0 complex of the vacuolar ATPase (V-ATPase) in the endoplasmic reticulum.
Spécification

Spécification

VMA21
Polyclonal
Unconjugated
VMA21
MEAX, VMA21, XMEA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
203547, 501658, 67048
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3ZAQ7, Q78T54
Vma21
VMA21 Fusion Protein Ag16439
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions