Learn More
Vpr Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Vpr |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | ELISA, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816415
|
Proteintech
51143-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806415
|
Proteintech
51143-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody recognize the VPR gene of Human immunodeficiency virus 1.
Spécification
Vpr | |
ELISA, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Virus | |
Vpr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Vpr Fusion Protein Ag0718 | |
Primary | |
-20°C |