missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VTA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VTA1 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815124
|
Proteintech
15786-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805124
|
Proteintech
15786-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C6ORF55 encodes a protein involved in trafficking of the multivesicular body, an endosomal compartment involved in sorting membrane proteins for degradation in lysosomes.Spécification
VTA1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NP79 | |
51534 | |
VTA1 Fusion Protein Ag8485 | |
Primary | |
-20°C | |
VTA1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf55, DRG 1, DRG1, HSPC228, LIP5, LYST interacting protein 5, My012, SBP1, SKD1 binding protein 1, VTA1 | |
VTA1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |