Learn More
Brady™ Chaîne d’avertissement
Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
134.00€ - 138.00€
Spécification
Type de produit | Chaîne de sécurité |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Description | Chaîne de sécurité Brady |
Dimensions (L x l x H) | 25 m x 28 mm x 50 mm |
À utiliser avec (application) | Alternative décorative aux chaînes métalliques |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11751076
|
Brady™
278268 |
Blanc |
134.00€
1 pack |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10735715
|
Brady™
278269 |
Rouge / blanc |
138.00€
1 pack |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771076
|
Brady™
278270 |
Noir / jaune |
134.00€
1 pack |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781076
|
Brady™
278271 |
Jaune |
134.00€
1 pack |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
- Chains are color coded to match Bradylink™ Warning Posts and have a special link design that prevents kinking.
- Note: Bradylink Chains are not intended to support heavy objects and are recommended for indoor use only.
- Package includes chain only (stanchions sold separately).
- The Bradylink™ Warning Post System is non-conductive so it can be safely used in electrically hazardous areas.
Spécification
Chaîne de sécurité | |
Chaîne de sécurité Brady | |
Alternative décorative aux chaînes métalliques | |
50 mm | |
25 m | |
1.1 in. |
Polyéthylène | |
25 m x 28 mm x 50 mm | |
1.97 in. | |
82 ft. | |
1 de chaque | |
28 mm |