Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues Roby™ 25 mm
Spécialement développés pour les systèmes automatisés de filtration d’échantillons. Les filtres pour seringues Whatman™ Roby™ 25 mm sont optimisés pour les principaux instruments de test de comprimés.
800.00€ - 3265.00€
Especificaciones
Zone de filtration | 4,2 cm2 |
---|---|
Volume mort (après purge de l’air) | ≤50 μL |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Type de sortie | Luer mâle |
Código de producto | Marca | Matériau | Porosité | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Matériau | Porosité | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11373375
|
Cytiva
10463803 |
Nylon | 0,45 μm | 200/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11363375
|
Cytiva
10463802 |
Nylon | 0,45 μm | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11919227
|
Cytiva
10463805 |
Fibre de verre/Nylon | 0,45 μm | 200/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11353375
|
Cytiva
10463804 |
Fibre de verre/Nylon | 0,45 μm | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11313385
|
Cytiva
10463807 |
Cellulose régénérée (RC) | 0.45 μm | 200/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11303385
|
Cytiva
10463806 |
Cellulose régénérée | 0,45 μm | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11959187
|
Cytiva
10463809 |
Fibre de verre de cellulose régénérée (RC-GF) | 0,45 μm | 200/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11929227
|
Cytiva
10463808 |
Fibre de verre de cellulose régénérée (RC-GF) | 0,45 μm | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11949227
|
Cytiva
10463813 |
Acétate de cellulose avec fibre de verre | 0,45 μm | 200/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11323375
|
Cytiva
10463814 |
Fibre de verre | 0,7 μm | 200/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11313375
|
Cytiva
10463815 |
Fibre de verre | 0,7 μm | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11343375
|
Cytiva
10463801 |
Fibre de verre | 1 μm | 200/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11333375
|
Cytiva
10463800 |
Fibre de verre | 1 μm | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Descripción
- Le boîtier de filtre est en PP mécaniquement stable
- Disponibles avec différents types de membrane ; préfiltre en fibre de verre intégré pour les échantillons difficiles inclus
- La géométrie externe du boîtier permet le transfert fluide des filtres du plateau rotatif de stockage au site de filtration et leur remplacement aisé
- Adaptés aux testeurs de comprimés Sotax, Caliper, Zymark et Varian
- Raccord (entrée/sortie) : Luer-lock femelle/Luer mâle
Membranes
- Fibre de verre (GF)
- Nylon (NL)
- Cellulose régénérée (CR)
- Acétate de cellulose (AC)
Filtration fine des échantillons dans les tests automatiques de dissolution des comprimés. Le kit de validation de filtre Roby 25 peut être utilisé pour le développement de méthodes.
Remarque : Les boîtes 200 comportent 8 tubes de 25 pièces
Especificaciones
4,2 cm2 | |
Polypropylène | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue |
≤50 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
25 mm |