Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Excellente résistance chimique
122.00€ - 1550.00€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Closure Included | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11501255
|
DWK Life Sciences
W242831 |
3 ml | 8-425 mm | Blanc | 100/boîte |
122.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12466171
|
DWK Life Sciences
W242822 |
6 ml | 13-425 mm | Naturel | 100/boîte |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12436201
|
DWK Life Sciences
W242833-A |
7 mL | 15-415 mm | Blanc | 1000/carton |
1110.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12496171
|
DWK Life Sciences
W242823 |
7 ml | 15-415 mm | Naturel | 100/boîte |
140.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12436181
|
DWK Life Sciences
W242824-A |
10 ml | 15-415 mm | Naturel | 1000/boîte |
N/A
|
N/A | |||
12456201
|
DWK Life Sciences
W242834 |
10 ml | 15-415 mm | Blanc | 100/boîte |
146.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12426181
|
DWK Life Sciences
W242824 |
10 ml | 15-415 mm | Naturel | 100/boîte |
146.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12466201
|
DWK Life Sciences
W242834-A |
10 mL | 15-415 mm | Blanc | 1000/carton |
1165.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12466181
|
DWK Life Sciences
W242825-A |
15 ml | 15-415 mm | Naturel | 100/boîte |
1165.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12496181
|
DWK Life Sciences
W242826-A |
30 ml | 20-410 mm | Naturel | 1000/boîte |
1550.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12416191
|
DWK Life Sciences
W242827 |
60 ml | 20-410 mm | Naturel | 100/boîte |
208.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12446211
|
DWK Life Sciences
W242837 |
60 ml | 20-410 mm | Blanc | 100/boîte |
208.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Le PEBD blanc aide à protéger les échantillons sensibles aux UV
- Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
Spécification
PEBD | |
Non | |
Non autoclavable |