Learn More
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™ Code produit.: 12411391
Expédition estimée: 25-03-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    124.06€ / 1 pièce
    Économisez 4.94€
    3% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™
Code produit. 12411391 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
700 ml, 51-440, Non, 400, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 ml
150 ml
300 ml
700 ml
Taille du bouchon:
24 mm
38-430
51-440
Graduated:
Non
Oui
Diamètre du filetage:
400
430
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12411391
Marque: DWK Life Sciences 355397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    124.06€ / 1 pièce
    Économisez 4.94€
    3% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 25-03-2026
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Les parois à cannelures profondes améliorent l’agitation
Parois à rainures profondes pour une agitation optimale
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Excellente qualité et peu de substances extractibles
  • Bouchons à vis à revêtement en caoutchouc à jupe profonde
  • Disponible gradué ou non-gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Style : 14 × 140mm
Capacité (métrique) 700 ml
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Production d'anticorps et de protéines recombinantes
Diamètre du filetage 400
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Type de bouchon Delong
Taille du bouchon 51-440
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons de trypsinisation Wheaton™ >