missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB25 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 25631-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16834205

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 10-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

May be involved in transcriptional regulation.
Spécification

Spécification

ZBTB25
Polyclonal
Unconjugated
ZBTB25
C14orf51, KUP, ZBTB25, Zinc finger protein 46, Zinc finger protein KUP, ZNF46
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
109929, 7597
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.48 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P24278
ZBTB25
ZBTB25 Fusion Protein Ag22507
150 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions