missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF446 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16218-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16835774

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ZNF446 contains a KRAB and three C(2)H(2) zinc fingers. ZNF446 is a transcription repressor when fused to GAL4 DNA-binding domain and co-transfected with VP-16. Overexpression of ZNF446 in COS-7 cells inhibits the transcriptional activities of SRE.
Spécification

Spécification

ZNF446
Polyclonal
Unconjugated
ZNF446
zinc finger protein 446, ZKSCAN20, ZNF446, ZSCAN30
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55663
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NWS9
ZNF446
ZNF446 Fusion Protein Ag9266
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions