Pointes de pipette universelles
Les pointes de pipette universelles sont compatibles avec les pipettes de différents fabricants et ont des performances comparables à celles des pointes de marque. Adaptées à toute application génomique ou biologique, ces pointes jetables sont disponibles en version stérile et non stérile pour une variété de fonctions spécifiques et dans différents styles et longueurs.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 15881495
Code produit 11973416
Code produit 10617841
Code produit 10011902
Code produit 10443802
Code produit 11722544
Code produit 16452265
Code produit 12449750
Code produit 12679591
Code produit 16422265
Code produit 10157291
Code produit 11957754
Complétez votre commande
Les Indispensables
Code produit 16442265
Code produit 11538442
Code produit 15801505
Code produit 12689595
Code produit 10696581
Code produit 10530072
Code produit 10307751
Code produit 17394770
FAQ
Les pipettes universelles offrent de nombreux avantages en laboratoire, notamment leur polyvalence pour la manipulation de divers types de liquides et applications. Conçues pour être compatibles avec une large gamme de pointes et de volumes, elles s'adaptent à divers besoins expérimentaux. Elles offrent précision et exactitude dans la manipulation des liquides, garantissant une distribution d'échantillons fiable et constante. Leur conception ergonomique réduit souvent la fatigue de l'utilisateur et améliore le confort lors d'une utilisation prolongée. De plus, elles sont généralement faciles à étalonner et à entretenir, ce qui améliore leur longévité et leurs performances en laboratoire.
Un entretien et un étalonnage corrects des pipettes universelles sont essentiels pour garantir leur précision et leur longévité. Un nettoyage régulier avec des solutions de nettoyage appropriées prévient la contamination et l'accumulation de résidus. Un étalonnage périodique, conformément aux instructions du fabricant ou aux normes de laboratoire (telles que la norme ISO 8655), consiste à vérifier l'exactitude et la précision de la pipette à l'aide de volumes de liquide connus. Il est essentiel de vérifier régulièrement tout signe d'usure ou de dommage, comme des joints fissurés ou des pointes usées. Stocker la pipette en position verticale lorsqu'elle n'est pas utilisée empêche toute pénétration de liquide dans les composants internes. Envisagez de faire appel à des services d'entretien et d'étalonnage professionnels pour garantir un état optimal de la pipette.
Les problèmes courants avec les pipettes universelles incluent un volume de distribution irrégulier, parfois dû à des joints usés ou à un mauvais étalonnage. Un entretien et un étalonnage réguliers peuvent résoudre ce problème. Des fuites peuvent survenir en raison de pointes endommagées ou mal fixées ; assurez-vous donc que les pointes sont correctement fixées et remplacez tout composant endommagé. Un nettoyage insuffisant de la pipette peut entraîner un blocage ; un nettoyage régulier et une manipulation appropriée peuvent l'éviter. La fatigue de l'utilisateur est un autre problème, car le pipetage manuel peut entraîner une fatigue des mains à long terme. L'utilisation de pipettes ergonomiques et des pauses régulières peuvent contribuer à réduire la fatigue. En corrigeant ces problèmes courants par un entretien et une manipulation appropriés, vous garantissez la fiabilité de vos pipettes universelles.