Learn More
Hamilton™ 10 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
235.00€ - 536.00€
Spécification
Diamètre (impériale) interne | 0.019 in. |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0.485 mm |
Diamètre (métrique) externe | 6.60 mm |
Température (impériale) min. | 50°F |
Température min. (métrique) | 10°C |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Price | Quantity & Availability | ||||
17874252
|
Hamilton™
CAL80301 |
No Needle Included | Luer Tip, Cemented |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864362
|
Hamilton™
CAL80357 |
No Needle Included | Luer Tip |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17814402
|
Hamilton™
CAL80389 |
Custom | Cemented |
536.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834332
|
Hamilton™
CAL80608 |
23s G | Cemented |
337.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17804272
|
Hamilton™
CAL80365 |
22s G | Cemented |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17894332
|
Hamilton™
CAL80383 |
22s G | Cemented |
266.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17894292
|
Hamilton™
CAL80398 |
23s G | Cemented |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834302
|
Hamilton™
CAL80393 |
23s to 26s G | Cemented |
258.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17894282
|
Hamilton™
CAL80399 |
26s G | Cemented |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17804372
|
Hamilton™
CAL80300 |
26s G | Cemented |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834262
|
Hamilton™
CAL80330 |
26s G | Removable |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17814302
|
Hamilton™
CAL7648-01 |
No Needle Included | Removable |
388.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17874362
|
Hamilton™
CAL80358 |
26s G | Removable |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864332
|
Hamilton™
CAL80508 |
26s G | Cemented |
328.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17894182
|
Hamilton™
CAL80388 |
26s G | Cemented |
259.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 10 μL.
Specifications
0.019 in. | |
6.60 mm | |
10°C | |
10 μL |
0.485 mm | |
50°F | |
1 |