Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Fast Universal PCR (2X), sans AmpErase™ UNG
Le mélange maître pour PCR TaqMan™ Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
Marque: Applied Biosystems™ 4367846
6143.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24271" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Matrices et amorces
Description
- Résultats en 40 minutes pendant 40 cycles de PCR, dans un volume de réaction de 20 µl, à l’aide des systèmes rapides de PCR en temps réel Applied Biosystems 7900HT et Fast 7500.
- La formule optimisée contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, UP, une ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant la mise en œuvre de réactions à température ambiante.
- Un colorant exclusif ROX qui sert de référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR et obtenir ainsi une excellente précision sur les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems.
- Contient tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification et la détection par PCR en temps réel avec TaqMan, en un seul tube.
- Le Master Mix pour PCR TaqMan Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
- Compatible avec les dosages d’expression génétique TaqMan.
- Conserver entre 2°C et 8°C.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
2X | |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode | |
AmpErase™, TaqMan™ | |
5,000 reactions | |
5000 réactions | |
2 X | |
ADN (génomique), ADNc |
Le Master Mix de PCR TaqMan™ Fast Universal, kit UNG No AmpErase™, contient 1 tube de 50 ml suffisant pour 5 000 réactions PCR de 20 µl. Conserver de 2 à 8°C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Tube | |
qPCR | |
Rapide | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix de PCR Fast Universal | |
Glace humide | |
Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN | |
5000 réactions | |
20 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.