Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 1,5 ml Axygen
Avec joint torique résistant aux produits chimiques
140.73€ - 1117.45€
Spécification
FCR max. | 20000xG |
---|---|
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
Matériau du bouchon | PP |
Capacité (métrique) | 1,5 ml |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11340375
|
Axygen™
SCT-150-A-S |
Assorties | Oui |
259.03€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11370375
|
Axygen™
SCT-150-C |
Transparent | Non |
167.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11380375
|
Axygen™
SCT-150-C-S |
Transparent | Oui |
252.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11330375
|
Axygen™
SCT-150-A |
Assorted | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11350375
|
Axygen™
SCT-150-B |
Blue | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11320385
|
Axygen™
SCT-150-P |
Pink | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11330385
|
Axygen™
SCT-150-R |
Red | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11360375
|
Axygen™
SCT-150-BR |
Brown | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11384165
|
Axygen™
SCT-150-V |
Violet | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12176830
|
Axygen™
SCT-150-C |
Transparent | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11300385
|
Axygen™
SCT-150-GR |
Gray | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11394165
|
Axygen™
SCT-150-W |
White | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11304175
|
Axygen™
SCT-150-Y |
Yellow | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Disponible en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
20000xG | |
PP | |
PP | |
Joint torique | |
Conique |
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
1,5 ml | |
Sans boucle | |
Bouchon à vis |