missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTN1A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | BTN1A1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845085
|
Proteintech
26687-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835085
|
Proteintech
26687-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The calculated molecular weight of BTN1A1 is a 59 kDa, but the modified BTN1A1 protein is about 65-75 kDa.
BTN1A1 (Butyrophilin) is the major protein associated with fat droplets in the milk. It is a member of the immunoglobulin superfamily. It may have a cell surface receptor function. The human butyrophilin gene is localized in the major histocompatibility complex (MHC) class I region of 6p and may have arisen relatively recently in evolution by the shuffling of exons between 2 ancestral gene families.Spécification
BTN1A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q13410 | |
696 | |
BTN1A1 Fusion Protein Ag24613 | |
Primary | |
-20°C | |
BTN1A1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BT, BTN, BTN1A1 | |
BTN1A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |