Learn More
CD15 Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry procedures with Epredia™ CD15 Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
122.00€ - 367.00€
Spécification
Antigène CD15 Ab-3
Clone MMA; same as LeuM1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Forme Concentration Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Forme Concentration Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12689396
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-1259-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL
122.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
12699396
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-1259-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
241.00€
500µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
12679396
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-1259-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL
339.00€
1mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
12649406
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-1259-R7
Prediluted 7 mL
241.00€
7mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
12659406
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-1259-RQ
Ready-to-Use 12 mL
367.00€
12mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
12609406
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-1259-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 100 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619406
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-1259-PABX
Concentrated 1mg/mL 200 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
3-fucosyl-N-acetyllactosamine (3-FAL) or CD15 or X-hapten plays a role in mediating phagocytosis, bactericidal activity, and chemotaxis. It is present on >95% of granulocytes including neutrophils and eosinophils and to a lesser degree on monocytes. CD15 is also expressed in Reed-Sternberg cells and some epithelial cells. CD15 antibody is very useful in the identification of Hodgkin's disease. CD15 is occasionally expressed in large cell lymphomas of both B and T phenotypes which otherwise have a quite distinct histological appearance.
Host Species: Mouse
Clone: MMA; same as LeuM1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: U937 histiocytic cell line
Molecular Weight: 220kDa
Positive Control: Reed-Sternberg's cells in Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane and granular paranuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD15 Ab-3
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
U937 histiocytic cell line
MMA; same as LeuM1
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis