missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNGA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CNGA3 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16831275
|
Proteintech
21657-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16821275
|
Proteintech
21657-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody detects CNGA3 with an apparent molecular weight of 98 kDa which has been reported.
This gene encodes a member of the cyclic nucleotide-gated cation channel protein family which is required for normal vision and olfactory signal transduction. Mutations in this gene are associated with achromatopsia (rod monochromacy) and color blindness. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described.Spécification
CNGA3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q16281, Q9JJZ8 | |
1261, 12790 | |
CNGA3 Fusion Protein Ag16385 | |
Primary | |
-20°C | |
CNGA3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ACHM2, CCNC1, CCNCa, CCNCalpha, CNCG3, CNG 3, CNG channel alpha 3, CNG3, CNGA3 | |
CNGA3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |