Learn More
COQ9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | COQ9 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843754
|
Proteintech
14874-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833754
|
Proteintech
14874-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Coenzyme Q10 (CoQ10), or ubiquinone, is a mobile lipophilic electron carrier critical for electron transfer by the mitochondrial inner membrane respiratory chain. COQ9 is 1 of several enzymes involved in biosynthesis of CoQ10 and likely functions in modification of the benzoquinone ring.Spécification
COQ9 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O75208, Q68FT1, Q8K1Z0 | |
498909, 57017, 67914 | |
COQ9 Fusion Protein Ag6645 | |
Primary | |
-20°C | |
COQ9 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C16orf49, COQ9, PSEC0129 | |
Coq9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |