Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Small RNA Assay
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.55
Click to view available options
Quantité:
20 μl
L (2900 RT/2900 PCR reactions), made to order
M (750 RT/750 PCR reactions), made to order
XS (25 RT/75 PCR reactions), made to order
Conditionnement:
1 pièce
2900 réactions
75 réactions
750 réactions
Description
Les petits échantillons d’ARN TaqMan™ personnalisés des dosages PCR en temps réel TaqMan™ pour l’analyse de toute petite molécule d’ARN. Les nouvelles adaptations de la conception du dosage TaqMan™ développée pour l’étude des miARN sont idéales pour l’analyse de tout petit acide nucléique de moins de 200 bases de long.
Spécification
Spécification
| Concentration | 20X (Assay), 5X (RT Primer) |
| Contenu et stockage | • 1 tube contenant une amorce RT à une concentration de 5X (tailles XS et S), 20X (taille M) ou 60X (taille L) • 1 contenant un mélange de 20X (tailles XS, S et M) ou 60X (taille L) dosage préformulé (1 sonde et 2 amorces). Conserver à -15 à -25°C. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | TaqMan™ |
| Quantité | XS (25 RT/75 PCR reactions), made to order |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Gene Expression |
| Nbre de réactions | 25 reactions (PCR), 75 reactions (RT-PCR) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
Liberté d'expression
Laissez vos gènes s'exprimer avec des mélanges maîtres de qPCR conçus pour les grands enjeux scientifiques. Code promo 24076.Code promotionnel: 24076Expire: 2025-12-31
Jours
25Heures
19Minutes
42Secondes
15
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Small RNA Assay >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu