Learn More
ERG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ERG |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832964
|
Proteintech
14356-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822964
|
Proteintech
14356-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Transcriptional regulator. May participate in transcriptional regulation through the recruitment of SETDB1 histone methyltransferase and subsequent modification of local chromatin structure.Spécification
ERG | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P11308, P81270 | |
13876, 170909, 2078 | |
ERG Fusion Protein Ag5708 | |
Primary | |
-20°C | |
ERG |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ERG, erg 3, p55, Transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG | |
Erg | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |