Learn More
Sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
53.05€ - 102.00€
Spécification
Type de solution | Calibration Solution |
---|---|
Type | Conductivity Standard |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12933437
|
Thermo Scientific Eutech
01X219905 |
Sachets de conductivité 10 μS/cm, KCl |
102.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11543775
|
Thermo Scientific Eutech
01X219901 |
Sachets de conductivité 1413 μS/cm, KCl |
88.60€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11553775
|
Thermo Scientific Eutech
ECCON447BS |
Sachets de conductivité 447 μS/cm, KCl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11563775
|
Thermo Scientific Eutech
ECCON2764BS |
2764 μS/cm KCl Conductivity Sachets |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™ sont des sachets traçables NIST pour des étalonnages rapides, précis et pratiques. Insérez simplement l’électrode dans le sachet, étalonnez, rincez et jetez le sachet. Aucun récipient distinct n’est nécessaire.
Caractéristiques :
- Sachet d’étalons de conductivité : 20 ml
- Traçabilité NIST
Spécification
Calibration Solution | |
Conductivity Standard |