Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe Finnpipette™ F2
Description
Utilisez des pipettes monocanal à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 pour des applications très exigeantes, où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Grâce à une conception élégante et robuste, ces pipettes sont fabriquées avec des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Entièrement autoclavable.
Finnpipette F2 : Fiabilité éprouvée pour une utilisation intensive à long terme
Robustes et durables
Les Finnpipette F2 contiennent des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Leur conception robuste résiste à une utilisation physique sans subir de dommage.
Entièrement autoclavables
La décontamination des Finnpipette F2 est simple dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les démonter pour l’autoclavage, ce qui minimise les perturbations et les temps d’indisponibilité.
Entretien facile
Détachez le cône de la pointe pour un entretien quotidien efficace ou la décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans le cône garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles de 50 μl et inférieurs.
Large sélection de cônes de pipettes Finntip
Les cônes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F, associée aux cônes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Pointes compatibles | Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30 |
Description | FinnpipetteTM F2 à volume fixe |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PVDF |
Modèle | FinnPipette™ F2 |
Nombre de canaux | 1 |
Type | Pipette à volume fixe |
Volume (métrique) | 20 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
Application Notes
Product Information
Manuals
Specification Sheets
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Des économies considérables sur les Essentiels de Manipulation de Liquides
Unlock Precision : Les meilleures pipettes et astuces en promotion !Code promotionnel: 24081Expire: 2025-12-31
Jours
98Heures
23Minutes
8Secondes
57 -
Plusieurs fabricants
Voyez vos recherches prospérer - Économisez jusqu'à 54 %
Soutenez vos travaux scientifiques grâce à des offres exclusives.Code promotionnel: 24109Expire: 2025-09-26
Jours
2Heures
23Minutes
8Secondes
57Nouvelle offre Economisez maintenant