Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine, forme large
Résistent à une température maximale de 1150°C (2102°F)
20.59€ - 196.20€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Finition | Vitrifié |
Température max. (métrique) | 1150°C |
Product Type Specs | Creuset |
Alert:
Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13409719
|
Fisherbrand™
|
8mL | 20mm | 32mm | 10 g |
20.59€
6 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13419719
|
Fisherbrand™
|
17mL | 26mm | 41mm | 17 g |
72.54€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13429719
|
Fisherbrand™
|
30mL | 31mm | 50mm | 26 g |
36.35€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13439719
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 37mm | 61mm | 35 g |
39.71€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13449719
|
Fisherbrand™
|
100mL | 46mm | 76mm | 55 g |
51.61€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13469719
|
Fisherbrand™
|
250mL | 60mm | 102mm | 124 g |
196.20€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13459719
|
Fisherbrand™
|
150mL | 52mm | 84mm | 90 g |
156.36€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
- Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Porcelaine | |
Vitrifié | |
1150°C | |
Creuset |