Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle pour bains-marie Precision™
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
181.00€ - 419.00€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15335897
|
Thermo Scientific™
3162639 |
Petite hotte à gaz | Bain-marie à agitation de précision 15 L |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15345897
|
Thermo Scientific™
3162640 |
Grande hotte à gaz | Bain-marie à agitation de précision 15 L |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15345887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL02 |
Couvercle de remplacement en acrylique pour bain Marie 2L | Bains-marie de précision 2 L pour usage général |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15355887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL05 |
Couvercle toit transparent en polycarbonate | Bains-marie de précision 2 L et 5 L pour usage général |
208.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15365887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL10 |
Couvercle toit transparent en polycarbonate | Bains-marie de précision 10 L pour usage général |
238.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15375887
|
Thermo Scientific™
TSGPACL20 |
Couvercle toit transparent en polycarbonate | Bains-marie de précision 20 L et 28 L pour usage général |
262.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15385887
|
Thermo Scientific™
GPSSL02 |
Couvercle toit en acier inox | Bains-marie de précision 2 L pour usage général |
348.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15325897
|
Thermo Scientific™
GPSSL20 |
Couvercle toit en acier inox | Bains-marie de précision 20 L et 28 L pour usage général |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Complétez votre bain-marie Thermo Scientific™ Precision™ avec une hotte à gaz et un couvercle en gable conçus pour s’adapter aux grands flacons, ou avec un couvercle en anneaux concentriques pour le traitement à la vapeur. Disponibles en plusieurs tailles.
Hottes à gaz- Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
- Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
- En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
- Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
- Conception améliorée à charnière qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur
- Modèles en polycarbonate et en acier inoxydable disponibles
Garantie
1 an