Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles Code produit.: 15992051
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    169.00€ / 800 pièces
    Économisez 29.00€
    14% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 15992051 Tous les produits Gilson Produits
Dépôts sur gel, Rond, 5 μl, 800 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Type de pointe:
Dépôts sur gel, Rond
Plat, Dépôts sur gel
Graduations:
2 μl
5 μl
Conditionnement:
800 pièces
Code produit. 15992051
Marque: Gilson™ F1733282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    169.00€ / 800 pièces
    Économisez 29.00€
    14% de réduction
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Pointes plates ou rondes disponibles
  • Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
  • Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
  • Modèle stérile également disponible
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 mu;l
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Gel Loading
Longueur (impériale) 12,75 po
Longueur (métrique) 8,255cm
Déclaration de pureté RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free
À utiliser avec (application) Gel Loading
Compatibilité Universal Fit
Format Rack
Type de pointe Dépôts sur gel, Rond
Conditionnement Racked
Quantité 800/Cs.
Type de produit Air Displacement Tips
Code couleur Yellow
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduated Oui
Gamme de produits Pipetman EXPERT
Matériau Polypropylène
Forme Round
Graduations 5 μl
Nom du produit
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles >