Learn More
Glycophorin A / CD235a Rabbit, Clone: GYPA/1725R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Glycophorin A / CD235a |
---|---|
Clone | GYPA/1725R |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950148
|
EnquireBio
2993-RBM5-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940148
|
EnquireBio
2993-RBM5-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Glycophorin A / CD235a | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
2994 | |
Recombinant human full-length Glycophorin A protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
39kDa |
GYPA/1725R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002091 | |
GYPA | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Erythrocytes in any human tissues |